AuftragsverfolgungKontakt
Pipette adapters | Avantor
Pipette adapters
Pipette adapters, red
Katalognr. MARI5833001
Anbieter:   MARIENFELD
Pipette adapters
Katalognr. MARI5833001
Anbieter:  MARIENFELD
Pipette adapters
Pipette adapters, red
Preis
SFr. 25.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 ST
Product Details & Documents
Adapters made of PS. Suitable for tubings for blood diluting pipettes and haemoglobin pipettes.
Not registered for in vitro diagnostic use within the EU.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Pipette adapters, red