Becher, niedrige Form, Nalgene®
4000 ml, 500 - 4000 ml
Katalognr. 213-7139
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
PMP (TPX), kristallklar.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Hitzebeständig bis +150 °C, autoklavierbar bei +121 °C (max. 20 Minuten)
- Glatte Oberflächen zur einfachen, schnellen Reinigung
Entwickelt für allgemeine Laboraufgaben. Mit Ausguss und leicht ablesbarer, aufgedruckter Graduierung mit Größencode, Kunststoffcode, maximaler Gebrauchstemperatur und 'Nicht flammfest'-Symbol. Gerippt zum einfachen Stapeln. Der tropfsichere Ausguss sorgt für präzises, kontrolliertes Ausgießen.
ISO 7056
Zertifizierung: ISO 7056
Dokumente
Technische Daten
- Graduierungsbereich:500 - 4000 ml
- Kapazität:4000 ml
- Seq:10
- Cat. No.:213-7139
- Umweltzertifizierung:ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
NAR Certificate of Retirement - Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..