Becher, niedrige Form, Nalgene®
2000 ml, 200 - 2000 ml
Katalognr. 213-7138
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
PMP (TPX), kristallklar.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Hitzebeständig bis +150 °C, autoklavierbar bei +121 °C (max. 20 Minuten)
- Glatte Oberflächen zur einfachen, schnellen Reinigung
Entwickelt für allgemeine Laboraufgaben. Mit Ausguss und leicht ablesbarer, aufgedruckter Graduierung mit Größencode, Kunststoffcode, maximaler Gebrauchstemperatur und 'Nicht flammfest'-Symbol. Gerippt zum einfachen Stapeln. Der tropfsichere Ausguss sorgt für präzises, kontrolliertes Ausgießen.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Dokumente
Technische Daten
- Graduierungsbereich:200 - 2000 ml
- Kapazität:2000 ml
- Seq:09
- Cat. No.:213-7138
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung