Becher, niedrige Form, Nalgene®
600 ml, 100 - 600 ml
Catalog # 213-7136
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PMP (TPX), kristallklar.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Hitzebeständig bis +150 °C, autoklavierbar bei +121 °C (max. 20 Minuten)
- Glatte Oberflächen zur einfachen, schnellen Reinigung
Entwickelt für allgemeine Laboraufgaben. Mit Ausguss und leicht ablesbarer, aufgedruckter Graduierung mit Größencode, Kunststoffcode, maximaler Gebrauchstemperatur und 'Nicht flammfest'-Symbol. Gerippt zum einfachen Stapeln. Der tropfsichere Ausguss sorgt für präzises, kontrolliertes Ausgießen.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Specifications
- Graduierungsbereich:100 - 600 ml
- Kapazität:600 ml
- Seq:07
- Cat. No.:213-7136
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung