AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form, Nalgene®
250 ml, 25 - 250 ml
  213-7134
Becher, niedrige Form, Nalgene®
  213-7134
Becher, niedrige Form, Nalgene®
Becher, niedrige Form, Nalgene®
250 ml, 25 - 250 ml
SFr. 89.30
1 * 6 ST
PMP (TPX), kristallklar.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hitzebeständig bis +150 °C, autoklavierbar bei +121 °C (max. 20 Minuten)
  • Glatte Oberflächen zur einfachen, schnellen Reinigung
Entwickelt für allgemeine Laboraufgaben. Mit Ausguss und leicht ablesbarer, aufgedruckter Graduierung mit Größencode, Kunststoffcode, maximaler Gebrauchstemperatur und 'Nicht flammfest'-Symbol. Gerippt zum einfachen Stapeln. Der tropfsichere Ausguss sorgt für präzises, kontrolliertes Ausgießen.
ISO 7056
 : ISO 7056
  • Graduierungsbereich:
    25 - 250 ml
  • Kapazität:
    250 ml
  • Seq:
    05
  • Cat. No.:
    213-7134
  • Umweltzertifizierung:
    ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
    NAR Certificate of Retirement
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung