Becher, niedrige Form, Nalgene®
100 ml, 10 - 100 ml
Katalognr. 213-7132
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
PMP (TPX), kristallklar.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Hitzebeständig bis +150 °C, autoklavierbar bei +121 °C (max. 20 Minuten)
- Glatte Oberflächen zur einfachen, schnellen Reinigung
Entwickelt für allgemeine Laboraufgaben. Mit Ausguss und leicht ablesbarer, aufgedruckter Graduierung mit Größencode, Kunststoffcode, maximaler Gebrauchstemperatur und 'Nicht flammfest'-Symbol. Gerippt zum einfachen Stapeln. Der tropfsichere Ausguss sorgt für präzises, kontrolliertes Ausgießen.
ISO 7056
Zertifizierung: ISO 7056
Dokumente
Technische Daten
- Graduierungsbereich:10 - 100 ml
- Kapazität:100 ml
- Seq:03
- Cat. No.:213-7132
- Umweltzertifizierung:ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
NAR Certificate of Retirement - Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung