AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form, Nalgene® | Avantor
Becher, niedrige Form, Nalgene®
30 ml, 5 - 30 ml
Katalognr. 213-7130
Becher, niedrige Form, Nalgene®
Katalognr. 213-7130
Anbieter:  
Becher, niedrige Form, Nalgene®
Becher, niedrige Form, Nalgene®
30 ml, 5 - 30 ml
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
Becher, niedrige Form, PP, 25 ml: 5 ml, blaue Graduierung, mit Teilung, mit Bördelrand und Ausguss, ISO 7056 1 * 12 ST Katalognr.213-0378
Das Produkt 213-0378 ist ein Ersatz für 213-7130 und hat die gleiche Verpackung und Spezifikationen, aber möglicherweise eine andere Menge.
Becher, niedrige Form, Material: PMP, glasklar, nach ISO/DIS 7056, Inhalt: 50 ml, Siebdruck-Graduierung, autoklavierbar 1 * 12 ST Katalognr.213-7131
Das Produkt 213-7131 ist ein Ersatz für 213-7130 und hat die gleiche Verpackung und Spezifikationen, aber möglicherweise eine andere Menge.
Becher (Griffinbecher), PMP, autoklavierbar, Inhalt: 50 ml, Teilung: 2 ml, Höhe: 60 mm 1 * 1 ST Katalognr.213-0186
Das Produkt 213-0186 ist ein Ersatz für 213-7130 und hat die gleiche Verpackung und Spezifikationen, aber möglicherweise eine andere Menge.
Weitere Alternativen anzeigen
Product Details & Documents
PMP (TPX), kristallklar.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hitzebeständig bis +150 °C, autoklavierbar bei +121 °C (max. 20 Minuten)
  • Glatte Oberflächen zur einfachen, schnellen Reinigung
Entwickelt für allgemeine Laboraufgaben. Mit Ausguss und leicht ablesbarer, aufgedruckter Graduierung mit Größencode, Kunststoffcode, maximaler Gebrauchstemperatur und 'Nicht flammfest'-Symbol. Gerippt zum einfachen Stapeln. Der tropfsichere Ausguss sorgt für präzises, kontrolliertes Ausgießen.
ISO 7056
Zertifizierung: ISO 7056
Technische Daten
  • Graduierungsbereich:
    5 - 30 ml
  • Kapazität:
    30 ml
  • Seq:
    01