AuftragsverfolgungKontakt
Pulvertrichter, DURAN® | Avantor
Pulvertrichter, DURAN®
160 mm, 35 mm, 30 mm
Katalognr. 221-1703
Anbieter:   DWK Life Sciences
Pulvertrichter, DURAN®
Katalognr. 221-1703
Anbieter:  DWK Life Sciences
Pulvertrichter, DURAN®
Pulvertrichter, DURAN®
160 mm, 35 mm, 30 mm
Preis
SFr. 46.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Einsatz in Anwendungen die eine gute thermische Beständigkeit erfordern
  • Einfache und schnelle Reinigung
Mit glatten Innenwänden. Zum Umfüllen von pulvrigen Materialien. Auch für Flüssigkeiten geeignet. Trichterrand geschliffen und feuerpoliert.
Dokumente
Technische Daten
  • Trichter A-Ø:
    160 mm
  • Seq:
    08
  • Stiel A-Ø:
    35 mm
  • Stiel Länge:
    30 mm