Pulvertrichter, DURAN®
100 mm, 26 mm, 30 mm
Katalognr. 221-1605
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Gute chemische und physikalische Eigenschaften
- Einsatz in Anwendungen die eine gute thermische Beständigkeit erfordern
- Einfache und schnelle Reinigung
Mit glatten Innenwänden. Zum Umfüllen von pulvrigen Materialien. Auch für Flüssigkeiten geeignet. Trichterrand geschliffen und feuerpoliert.
Dokumente
SCOT213543804_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Trichter A-Ø:100 mm
- Stiel A-Ø:26 mm
- Stiel Länge:30 mm