Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Pulvertrichter, DURAN®

70 mm, 22 mm, 30 mm
Catalog # 221-1700
Supplier:   DWK Life Sciences
Pulvertrichter, DURAN®
Catalog # 221-1700
Supplier:  DWK Life Sciences
Pulvertrichter, DURAN®
Pulvertrichter, DURAN®

70 mm, 22 mm, 30 mm

Price
SFr. 19.70
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.

  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Einsatz in Anwendungen die eine gute thermische Beständigkeit erfordern
  • Einfache und schnelle Reinigung

Mit glatten Innenwänden. Zum Umfüllen von pulvrigen Materialien. Auch für Flüssigkeiten geeignet. Trichterrand geschliffen und feuerpoliert.

Specifications
  • Trichter A-Ø:
    70 mm
  • Seq:
    02
  • Stiel A-Ø:
    22 mm
  • Stiel Länge:
    30 mm