Büchner-Trichter, DURAN®
120 mm, 1000 ml, 110 mm
Katalognr. 511-0339
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
For filter papers or membrane filtration discs.
Technische Daten
- Platte Ø:120 mm
- Kapazität:1000 ml
- Für Filter-Ø:110 mm