AuftragsverfolgungKontakt
Büchner-Trichter, DURAN®
95 mm, 500 ml, 90 mm
  511-0338
Büchner-Trichter, DURAN®
  511-0338
Büchner-Trichter, DURAN®
Büchner-Trichter, DURAN®
95 mm, 500 ml, 90 mm
SFr. 213.00
1 * 1 ST
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
For filter papers or membrane filtration discs.
  • Platte Ø:
    95 mm
  • Kapazität:
    500 ml
  • Für Filter-Ø:
    90 mm