AuftragsverfolgungKontakt
Büchner-Trichter, DURAN®
60 mm, 125 ml, 55 mm
  511-0336
Büchner-Trichter, DURAN®
  511-0336
Büchner-Trichter, DURAN®
Büchner-Trichter, DURAN®
60 mm, 125 ml, 55 mm
SFr. 142.00
1 * 1 ST
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
For filter papers or membrane filtration discs.
  • Platte Ø:
    60 mm
  • Kapazität:
    125 ml
  • Für Filter-Ø:
    55 mm