Becher, niedrige Form, Nalgene®
100 ml, 10 - 100 ml
Katalognr. 213-7102
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
PPCO, durchscheinend.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis 121 °C, autoklavierbar bei +121 °C (bis 20 Minuten)
- Glatte Oberflächen zur einfachen, schnellen Reinigung
Für den allgemeinen Laborgebrauch konzipiert. Mit Ausguss und gut lesbarer aufgedruckter Graduierung mit Größencode, Kunststoffcode, maximaler Gebrauchstemperatur und „Nicht feuerfest“-Symbol. Geriffelt für einfaches Stapeln. Kein Tropfen, Einzelausguss-Design ermöglicht präzise Ausgießkontrolle.
ISO 7056
Zertifizierung: ISO 7056
Dokumente
Technische Daten
- Graduierungsbereich:10 - 100 ml
- Kapazität:100 ml
- Seq:05
- Cat. No.:213-7102
- Umweltzertifizierung:ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label
NAR Certificate of Retirement - Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung|Produkttransparenz und -information