Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Abdampfschalen, DURAN®

2500 ml, 130 mm, 230 mm
  216-1278
Abdampfschalen, DURAN®
  216-1278
Abdampfschalen, DURAN®
Abdampfschalen, DURAN®

2500 ml, 130 mm, 230 mm

 
130.00 SFr.
   
1 * 1 ST
 

DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit Ausguss.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit

Für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit flachem Boden und ab Größe 170 ml mit mattiertem Beschriftungsfeld.

*ohne Beschriftungsfeld

 : DIN 12336

 
  • Ext.Ø:
    230 mm
  • Kapazität:
    2500 ml
  • Höhe:
    130 mm