Vacuum filtering flasks, Büchner, with side arm socket, DURAN®
500 ml, 185 mm, 105 mm, 34 mm
Katalognr. 519-4133
Anbieter: DWK Life Sciences
Vacuum filtering flasks, Büchner, with side arm socket, DURAN®
Katalognr. 519-4133
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Bis zu 2000 ml in Erlenmeyerform, ab 3000 ml in Flaschenform
- Schliffhülse zum Anschließen von Vakuumschläuchen mit 15 bis 18 mm Außendurchmesser (z. B. 6×5 oder 8×5 mm)
- Erfüllen die Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes
Vakuumfest. Saugflaschen mit Tubus haben die Arbeit in präparativen und analytischen Laboratorien nicht nur vereinfacht und erleichtert, sondern gleichzeitig auch die Unfallgefahr verringert.
DIN 12476 and ISO 6556 (only Erlenmeyer shape)
Zertifizierung: ISO 6556 (Erlenmeyerform) DIN 12475 (Flaschenform).
Technische Daten
- Ext.Ø:105 mm
- Kapazität:500 ml
- Höhe:185 mm
- Hals I-Ø:34 mm