AuftragsverfolgungKontakt
Feuchteanzeiger
Feuchteanzeiger
Feuchteanzeiger, Packung mit 12 Haftetiketten, 20 - 80% r.F.
Katalognr. 711-1991
Anbieter:   MACHEREY-NAGEL
Feuchteanzeiger
Katalognr. 711-1991
Anbieter:  MACHEREY-NAGEL
Feuchteanzeiger
Feuchteanzeiger
Feuchteanzeiger, Packung mit 12 Haftetiketten, 20 - 80% r.F.
Preis
67.40 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
Dieses Testpapier dient zur schnellen und einfachen Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit. Das Papier wird einfach im Prüfraum ausgelegt oder aufgehängt. Sobald keine weitere Veränderung der Farbe mehr erkennbar ist, kann die Luftfeuchtigkeit abgelesen werden.
  • Jederzeit einsatzbereit: Kein Zubehör zur Auswertung nötig
  • Farbumschlag von rosa nach blau bei herkömmlichen Feuchteanzeigern und von gelb nach rot bei Feuchteanzeigern ohne Kobaltchlorid
Feuchtigkeitsempfindliche Produkte wie z.B. elektronische Bauteile und optische Systeme müssen trocken gelagert werden. Daher werden sie häufig zusammen mit einem Trockenmittel in einem Kunststoffbeutel verpackt. Mit Feuchteanzeigern kann überprüft werden, ob das Trockenmittel aktiv ist und die Produkte effektiv vor Feuchtigkeit geschützt werden.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Feuchteanzeiger, Packung mit 12 Haftetiketten, 20 - 80% r.F.
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    711-1991
  • Shelf life:
    2 Years
  • Länge:
    100 mm
  • Width:
    50 mm