Filtrierbecher, DURAN®
20000 ml, Ohne Graduierung, 430 mm, 285 mm
Katalognr. 511-0324
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Erhöhte Wandstärke für bessere mechanische Eigenschaften
- Wegen reduzierter Temperaturwechselbeständigkeit nur begrenzt als Kochglas einsetzbar
- Mit oder ohne Skala (Graduierung) erhältlich
Dickwandig, mit Ausguss, leicht ablesbarer Graduierung und großem Schriftfeld.
Above 10000 ml without graduation
Dokumente
Technische Daten
- Ext.Ø:285 mm
- Kapazität:20000 ml
- Bezeichnung:Ohne Graduierung
- Höhe:430 mm
- Seq:12