Filtrierbecher, DURAN®
15000 ml, Ohne Graduierung, 390 mm, 260 mm
511-0323
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Erhöhte Wandstärke für bessere mechanische Eigenschaften
- Wegen reduzierter Temperaturwechselbeständigkeit nur begrenzt als Kochglas einsetzbar
- Mit oder ohne Skala (Graduierung) erhältlich
Dickwandig, mit Ausguss, leicht ablesbarer Graduierung und großem Schriftfeld.
Above 10000 ml without graduation
- Ext.Ø:260 mm
- Kapazität:15000 ml
- Bezeichnung:Ohne Graduierung
- Höhe:390 mm
- Seq:11