Filtrierbecher, DURAN®
3000 ml, Graduiert, 205 mm, 157 mm
Katalognr. 511-0320
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Erhöhte Wandstärke für bessere mechanische Eigenschaften
- Wegen reduzierter Temperaturwechselbeständigkeit nur begrenzt als Kochglas einsetzbar
- Mit oder ohne Skala (Graduierung) erhältlich
Dickwandig, mit Ausguss, leicht ablesbarer Graduierung und großem Schriftfeld.
Above 10000 ml without graduation
Dokumente
Technische Daten
- Ext.Ø:157 mm
- Kapazität:3000 ml
- Bezeichnung:Graduiert
- Höhe:205 mm
- Seq:08