Filtrierbecher, DURAN®
500 ml, Graduiert, 124 mm, 89 mm
Catalog # 511-0317
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Erhöhte Wandstärke für bessere mechanische Eigenschaften
- Wegen reduzierter Temperaturwechselbeständigkeit nur begrenzt als Kochglas einsetzbar
- Mit oder ohne Skala (Graduierung) erhältlich
Dickwandig, mit Ausguss, leicht ablesbarer Graduierung und großem Schriftfeld.
Above 10000 ml without graduation
Documents
Specifications
- Ext.Ø:89 mm
- Kapazität:500 ml
- Bezeichnung:Graduiert
- Höhe:124 mm
- Seq:04