Acrylamid
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalognr. NADIEC-201-1KG
Marketsource
Anbieter: NATIONAL DIAGNOSTICS
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Prop-2-enamide
- CAS Nummer:79-06-1
- Formel:C₃H₅NO
- MDL-Nummer:MFCD00008032
- Molekulargewicht:71.08 g/mol
- Siedepunkt:232 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:84,5 °C
- Dichte:1,122 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:138 °C
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:201-173-7
- UN:2074
- ADR:6.1,III
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 kg