AuftragsverfolgungKontakt
Acrylamid
Acrylamid
Glass bottle for solids, 500 g
Katalognr. NADIEC-201-500G
Giftig
Gesundheit
Marketsource
Acrylamid
Katalognr. NADIEC-201-500G
Marketsource
CAS Nummer:  79-06-1
Acrylamid
Acrylamid
Glass bottle for solids, 500 g
CAS Nummer:  79-06-1
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Prop-2-enamide
  • CAS Nummer:79-06-1
  • Formel:C₃H₅NO
  • MDL-Nummer:MFCD00008032
  • Molekulargewicht:71.08 g/mol
  • Siedepunkt:232 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:84,5 °C
  • Dichte:1,122 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:138 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:201-173-7
  • UN:2074
  • ADR:6.1,III
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 g