AuftragsverfolgungKontakt
Gewindefläschchen, N 15 | Avantor
Gewindefläschchen, N 15
8,00 ml, Flat bottom, 16,6×61 mm, Glas, Braun, Nein
Katalognr. MANA702311
Anbieter:   MACHEREY-NAGEL
Gewindefläschchen, N 15
Katalognr. MANA702311
Anbieter:  MACHEREY-NAGEL
Gewindefläschchen, N 15
Gewindefläschchen, N 15
8,00 ml, Flat bottom, 16,6×61 mm, Glas, Braun, Nein
Preis
SFr. 36.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These vials are used for storage of liquid samples.
  • Made of clear and amber glass
  • Flat bottom
  • 15-425 thread
  • Usable volume of 8 and 12 ml
The suitable screw closures have bonded septa.
- Septa are firmly connected with the cap (bonded)
- High quality silicone/PTFE septum materials
Dokumente
Technische Daten
  • Mit Deckel:
    Nein
  • Ø×H:
    16,6×61 mm
  • Kapazität:
    8,00 ml
  • Farbe:
    Braun
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    02
  • Boden:
    Flat bottom