AuftragsverfolgungKontakt
Glaswolle
, Qualitative Filterflocs, MN 101
Katalognr. MANA481100
Anbieter:   MACHEREY-NAGEL
Glaswolle
Katalognr. MANA481100
Anbieter:  MACHEREY-NAGEL
Glaswolle
Glaswolle
, Qualitative Filterflocs, MN 101
Preis
SFr. 28.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Filterhilfsmittel bringen schwierige Niederschläge und kolloidale Partikel in eine leicht filtrierbare Form. Bei schleimigen und stark lyophilen, quellenden Niederschlägen verhindern die Fasern der Filterflocken die Bildung einer durchgehenden, undurchlässigen Schicht auf dem Filter. Der entstehende Filterkuchen bleibt porös und durchlässig, und ein Verstopfen des Filters wird verhindert.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Qualitative Filterflocs, MN 101
  • Seq:
    01