AuftragsverfolgungKontakt
Kappen, LABOCAP, mit Griff | Avantor
Kappen, LABOCAP, mit Griff
LABOCAP, blau, 17-18 mm
Katalognr. 391-5931
Anbieter:   LUDI
Kappen, LABOCAP, mit Griff
Katalognr. 391-5931
Anbieter:  LUDI
Kappen, LABOCAP, mit Griff
Kappen, LABOCAP, mit Griff
LABOCAP, blau, 17-18 mm
Preis
SFr. 28.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Aluminium.
  • Aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahl-Federkern
  • Federklemme gegen die Außenwand des Gefäßes
  • Eloxiert und farbig
  • Autoklavierbar
Mit Griff. Verschluss zum sterilen, jedoch nicht hermetischen Verschließen von Reagenzröhrchen.
Technische Daten
  • Für A-Ø:
    17-18 mm
  • Bezeichnung:
    LABOCAP, blau