AuftragsverfolgungKontakt
Kappen, LABOCAP, mit Griff
Kappen, LABOCAP, mit Griff
LABOCAP, rot, 17-18 mm
N° de catalogue 391-5932
Fournisseur:   LUDI
Kappen, LABOCAP, mit Griff
N° de catalogue 391-5932
Fournisseur:  LUDI
Kappen, LABOCAP, mit Griff
Kappen, LABOCAP, mit Griff
LABOCAP, rot, 17-18 mm
Prix
SFr. 28.80
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Aluminium.
  • Aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahl-Federkern
  • Federklemme gegen die Außenwand des Gefäßes
  • Eloxiert und farbig
  • Autoklavierbar
Mit Griff. Verschluss zum sterilen, jedoch nicht hermetischen Verschließen von Reagenzröhrchen.
Spécifications
  • Für A-Ø:
    17-18 mm
  • Bezeichnung:
    LABOCAP, rot