AuftragsverfolgungKontakt
Kappen, LABOCAP, mit Griff | Avantor
Kappen, LABOCAP, mit Griff
Katalognr. LUDI184110623
Anbieter:   LUDI
Kappen, LABOCAP, mit Griff
Katalognr. LUDI184110623
Anbieter:  LUDI
Kappen, LABOCAP, mit Griff
Kappen, LABOCAP, mit Griff
Preis
SFr. 26.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Aluminium.
  • Aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahl-Federkern
  • Federklemme gegen die Außenwand des Gefäßes
  • Eloxiert und farbig
  • Autoklavierbar
Mit Griff. Verschluss zum sterilen, jedoch nicht hermetischen Verschließen von Reagenzröhrchen.