Kappen, LABOCAP, mit Griff
LABOCAP, silber, 15-16 mm
Katalognr. 391-0094
Anbieter: LUDI
Direkt zu
Product Details & Documents
Aluminium.
- Aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahl-Federkern
- Federklemme gegen die Außenwand des Gefäßes
- Eloxiert und farbig
- Autoklavierbar
Mit Griff. Verschluss zum sterilen, jedoch nicht hermetischen Verschließen von Reagenzröhrchen.
Technische Daten
- Für A-Ø:15-16 mm
- Bezeichnung:LABOCAP, silber