AuftragsverfolgungKontakt
Trichter | Avantor
Trichter
Trichter mit Klemme, 100 ml, Edelstahl
Katalognr. 516-7034
Anbieter:   Sartorius
Trichter
Katalognr. 516-7034
Anbieter:  Sartorius
Trichter
Trichter
Trichter mit Klemme, 100 ml, Edelstahl
Preis
SFr. 476.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl, autoklavierbar.
Zur Verwendung mit Filterhaltern zur Kolonienzählung.
Bestellinformationen: Lieferung mit Trichter und Klemme (Deckel und Dichtung müssen separat bestellt werden).
Technische Daten
  • Kapazität:
    100 ml
  • Bezeichnung:
    Trichter mit Klemme
  • Material:
    Edelstahl
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 512-3427
    Silikondichtung für Deckel 100 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 15.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 512-3423
    Deckel für 500 ml Trichter
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 136.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 512-3426
    Deckel für 100 ml Trichter
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 123.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 512-3425
    Silikondichtung für Deckel 500 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 35.40