AuftragsverfolgungKontakt
Trichter
Trichter
Trichter mit Klemme, 500 ml, Edelstahl
Catalog # 516-7033
Supplier:   Sartorius
Trichter
Catalog # 516-7033
Supplier:  Sartorius
Trichter
Trichter
Trichter mit Klemme, 500 ml, Edelstahl
Price
522.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl, autoklavierbar.
Zur Verwendung mit Filterhaltern zur Kolonienzählung.
Ordering information: Lieferung mit Trichter und Klemme (Deckel und Dichtung müssen separat bestellt werden).
Specifications
  • Kapazität:
    500 ml
  • Bezeichnung:
    Trichter mit Klemme
  • Material:
    Edelstahl
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 512-3427
    Silikondichtung für Deckel 100 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 15.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 512-3423
    Deckel für 500 ml Trichter
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 136.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 512-3426
    Deckel für 100 ml Trichter
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 123.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 512-3425
    Silikondichtung für Deckel 500 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 35.40