AuftragsverfolgungKontakt
Halogenlampen | Avantor
Halogenlampen
Auflicht-Halogenlampe, 12 V, 10 W
Katalognr. 632-8943
Anbieter:   MOTIC
Halogenlampen
Katalognr. 632-8943
Anbieter:  MOTIC
Halogenlampen
Halogenlampen
Auflicht-Halogenlampe, 12 V, 10 W
Preis
SFr. 14.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Auflicht-Halogenlampe
  • Seq:
    03
  • Leistung:
    10 W
  • Spannung:
    12 V