Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Zubehör

Silicone tubing (25×3 mm), sterilisable, 1 m
Katalognr. SART17662
Anbieter:   Sartorius
Zubehör
Katalognr. SART17662
Anbieter:  Sartorius
Zubehör
Zubehör

Silicone tubing (25×3 mm), sterilisable, 1 m

Preis
SFr. 181.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Silicone tubing (25×3 mm), sterilisable, 1 m
  • Seq:
    913