Membranfilter mit Gitternetz
Grün mit dunkelgrünem Gitternetz, 138, 0,45 µm, 47 mm
Katalognr. 512-5074
Anbieter: Sartorius
Direkt zu
Product Details & Documents
Cellulose nitrate hydrophilic, gridded membrane filters for colony counting, particle testing and microscopy, with outstanding recovery rates for microorganisms.
Membranes with 0,45 µm pore size are tested and released according to ISO 7704.
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Ø:47 mm
- Porengröße:0,45 µm
- Typ:138
- Bezeichnung:Grün mit dunkelgrünem Gitternetz
- Seq:82
- Cat. No.:512-5074
- Stärke:115 - 145 µm
- Max. temperature:130 °C
- Wasserdurchfluss:70 ml/min (1 bar)