AuftragsverfolgungKontakt
Membranfilter mit Gitter | Avantor
Membranfilter mit Gitter
Weiß mit schwarzem Gitter, Cellulosenitrat, 3 mm hydrophober Rand, 131, 0,20 µm, 47 mm
Katalognr. 515-0187
Anbieter:   Sartorius
Membranfilter mit Gitter
Katalognr. 515-0187
Anbieter:  Sartorius
Membranfilter mit Gitter
Membranfilter mit Gitter
Weiß mit schwarzem Gitter, Cellulosenitrat, 3 mm hydrophober Rand, 131, 0,20 µm, 47 mm
Preis
SFr. 354.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Membranfilter zur Kolonienzählung und für Sterilitätstests, mit hervorragenden Retentionsraten für Mikroorganismen. Hydrophobes Cellulosenitrat und Celluloseacetat, mit Gitter.
Membranen mit 0,45 µm Porengröße werden gemäß ISO 7704 getestet und freigegeben.
Dokumente
Technische Daten
  • Ø:
    47 mm
  • Porengröße:
    0,20 µm
  • Typ:
    131
  • Bezeichnung:
    Weiß mit schwarzem Gitter, Cellulosenitrat, 3 mm hydrophober Rand
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    515-0187
  • Max. Temperatur:
    130 °C
  • Stärke:
    115 - 145 µm