Membranfilter mit Gitter
White with black grid, cellulose nitrate, 3 mm hydrophobic edge, 131, 0,45 µm, 47 mm
Katalognr. SART13106-47-N
Anbieter: Sartorius
Direkt zu
Product Details & Documents
Membranfilter zur Kolonienzählung und für Sterilitätstests, mit hervorragenden Retentionsraten für Mikroorganismen. Hydrophobes Cellulosenitrat und Celluloseacetat, mit Gitter.
Membranen mit 0,45 µm Porengröße werden gemäß ISO 7704 getestet und freigegeben.
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Ø:47 mm
- Porengröße:0,45 µm
- Typ:131
- Bezeichnung:White with black grid, cellulose nitrate, 3 mm hydrophobic edge
- Seq:13
- Cat. No.:SART13106-47-N
- Max. Temperatur:130 °C
- Stärke:115 - 145 µm