AuftragsverfolgungKontakt
Pyknometer mit speziellem Kopf
1000 ml, 60/37
  LENZ05660007
Pyknometer mit speziellem Kopf
  LENZ05660007
Pyknometer mit speziellem Kopf
Pyknometer mit speziellem Kopf
1000 ml, 60/37
SFr. 163.00
1 * 1 ST
Set, made of DURAN® borosilicate glass, consists of wide neck bottle with conical shoulder and NS joint, and pycnometer head.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Suitable for density determinations of bitumen-like and mineral materials.
  • NS:
    60/37
  • Volumen (nom.):
    1000 ml
  • Seq:
    02
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • LENZ07690070
    Bottle for pycnometer NS60/46, 1000 ml
    1 * 1 ST - SFr. 101.00