Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Wägegläser

15 ml, 30×30 mm, 34/12
Katalognr. 611-1236
Anbieter:   Lenz Laborglas
Wägegläser
Katalognr. 611-1236
Anbieter:  Lenz Laborglas
Wägegläser
Wägegläser

15 ml, 30×30 mm, 34/12

Preis
SFr. 39.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN®, Borosilikatglas.

  • Mit austauschbarem Deckel
  • Der Außenschliff erleichtert das Umfüllen von Materialien und verringert das Materialkontaminationsrisiko des Deckels
  • Erhältlich in niedriger, mittlerer und hoher Form
Technische Daten
  • Ø×H:
    30×30 mm
  • NS:
    34/12
  • Kapazität:
    15 ml