Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Gaswaschflaschen

Gaswaschflaschen

Mit Filterplatte Por. 1, 500 ml
Catalog # 201-1198
Supplier:   Lenz Laborglas
Gaswaschflaschen
Catalog # 201-1198
Supplier:  Lenz Laborglas
Gaswaschflaschen
Gaswaschflaschen

Mit Filterplatte Por. 1, 500 ml

Price
SFr. 134.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Duran® Glas, transparent, mit PBT Schraubkappe.

  • Mit oder ohne Filterplatte Porosität 1 (Durchmesser 25 mm)
  • Die Komponenten sind auch separat erhältlich
  • Sehr gute chemische und thermische Beständigkeit

Glaswaschflasche mit DIN GL 45 Schraubkappe mit höhenverstellbarem Einsatz und 2 PP Oliven mit Ringschrauben.

Documents

Specifications
  • Kapazität:
    500 ml
  • Bezeichnung:
    Mit Filterplatte Por. 1
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Porosität
    Availability
    Price
  • LENZ05530301
    Gaswaschflaschenkopf, mit Filterscheibe
    1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 87.10

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Porosität
    Availability
    Price
  • LENZ05530300
    Gaswaschflaschenkopf, ohne Filterscheibe
    -
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 60.50