Gaswaschflaschen
Ohne Filterplatte, 500 ml
Katalognr. 201-1197
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
Duran® Glas, transparent, mit PBT Schraubkappe.
- Mit oder ohne Filterplatte Porosität 1 (Durchmesser 25 mm)
- Die Komponenten sind auch separat erhältlich
- Sehr gute chemische und thermische Beständigkeit
Glaswaschflasche mit DIN GL 45 Schraubkappe mit höhenverstellbarem Einsatz und 2 PP Oliven mit Ringschrauben.
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Technische Daten
- Kapazität:500 ml
- Bezeichnung:Ohne Filterplatte
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungPorositätVerfügbarkeitPreis
- LENZ05530301Gaswaschflaschenkopf, mit Filterscheibe1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 87.10 SFr.
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungPorositätVerfügbarkeitPreis
- LENZ05530300Gaswaschflaschenkopf, ohne Filterscheibe-Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 60.50 SFr.



