Extractors for specific light solvents
Komplettes Set, 250 ml, 500 ml, 45/40 NS
Katalognr. LENZ05432049
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilicate glass.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
For the extraction of liquids with specific light solvents.
Technische Daten
- Extraktorinhalt:250 ml
- Hülse:45/40 NS
- Typ:Komplettes Set
- Kolbeninhalt:500 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



