AuftragsverfolgungKontakt
Adapter, Ablauf, gebogen | Avantor
Adapter, Ablauf, gebogen
29/32 NS, 29/32 NS
Katalognr. 201-3110
Anbieter:   Lenz Laborglas
Adapter, Ablauf, gebogen
Katalognr. 201-3110
Anbieter:  Lenz Laborglas
Adapter, Ablauf, gebogen
Adapter, Ablauf, gebogen
29/32 NS, 29/32 NS
Preis
SFr. 42.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Kern und Hülse. Im Winkel von 105° gebogen. Kern mit Abtropfspitze.
Dokumente
Technische Daten
  • Kern:
    29/32 NS
  • Hülse:
    29/32 NS