Adapter, Ablauf, gebogen
19/26 NS, 19/26 NS
Katalognr. 201-3109
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Kern und Hülse. Im Winkel von 105° gebogen. Kern mit Abtropfspitze.
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Technische Daten
- Kern:19/26 NS
- Hülse:19/26 NS