AuftragsverfolgungKontakt
Adapter, Ablauf, gebogen | Avantor
Adapter, Ablauf, gebogen
14/23 NS, 14/23 NS
Katalognr. LENZ05265001
Anbieter:   Lenz Laborglas
Adapter, Ablauf, gebogen
Katalognr. LENZ05265001
Anbieter:  Lenz Laborglas
Adapter, Ablauf, gebogen
Adapter, Ablauf, gebogen
14/23 NS, 14/23 NS
Preis
SFr. 31.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Kern und Hülse. Im Winkel von 105° gebogen. Kern mit Abtropfspitze.
Dokumente
Technische Daten
  • Kern:
    14/23 NS
  • Hülse:
    14/23 NS