AuftragsverfolgungKontakt
Raschig Ringe
Raschig Ringe
Raschig ring, 6 mm, 6 mm
Codice catalogo LENZ05127006
Nome del fornitore:   Lenz Laborglas
Raschig Ringe
Codice catalogo LENZ05127006
Nome del fornitore:  Lenz Laborglas
Raschig Ringe
Raschig Ringe
Raschig ring, 6 mm, 6 mm
Price
129.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Natronkalkglas
  • Für Füllkörper-Kolonnen
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
Specifiche
  • Ext.Ø:
    6 mm
  • Bezeichnung:
    Raschig ring
  • Höhe:
    6 mm
  • Seq:
    04
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..