AuftragsverfolgungKontakt
Scheidetrichter, Squibb
Scheidetrichter, Squibb
100 ml, 19/26 NS, -
Codice catalogo 527-1312
Nome del fornitore:   Lenz Laborglas
Scheidetrichter, Squibb
Codice catalogo 527-1312
Nome del fornitore:  Lenz Laborglas
Scheidetrichter, Squibb
Scheidetrichter, Squibb
100 ml, 19/26 NS, -
Price
79.60 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, mit NS-PE-Stopfen.
Mit NS-Hülse und glattem Auslauf. Mit auswechselbarem solidem Glasküken oder mit fettfreiem PTFE-Küken erhältlich. Mit oder ohne Graduierung.
Documents
Specifiche
  • Hülse:
    19/26 NS
  • Kapazität:
    100 ml
  • Teilung:
    -