Two-Neck Round-Bottom Flasks
4000 ml, 29/32 NS, 29/32 NS, 207 mm
Katalognr. LENZ03204479
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, mit parallelem Seitenhals.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit normal geschliffenem Mittelhals und mattweißem Beschriftungsfeld.
Technische Daten
- Ext.Ø:207 mm
- Kapazität:4000 ml
- Seq:19
- Seitenhälse:29/32 NS
- Mittelhals:29/32 NS
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



