Two-Neck Round-Bottom Flasks
2000 ml, 29/32 NS, 29/32 NS, 166 mm
Katalognr. LENZ03204473
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, mit parallelem Seitenhals.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit normal geschliffenem Mittelhals und mattweißem Beschriftungsfeld.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Technische Daten
- Ext.Ø:166 mm
- Kapazität:2000 ml
- Seq:18
- Seitenhälse:29/32 NS
- Mittelhals:29/32 NS



