Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Two-Neck Round-Bottom Flasks

Two-Neck Round-Bottom Flasks

1000 ml, 29/32 NS, 14/23 NS, 131 mm
Katalognr. 271-1430
Anbieter:   Lenz Laborglas
Two-Neck Round-Bottom Flasks
Katalognr. 271-1430
Anbieter:  Lenz Laborglas
Two-Neck Round-Bottom Flasks
Two-Neck Round-Bottom Flasks

1000 ml, 29/32 NS, 14/23 NS, 131 mm

Preis
SFr. 115.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN®, Borosilikatglas, mit parallelem Seitenhals.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit

Mit normal geschliffenem Mittelhals und mattweißem Beschriftungsfeld.

Documents

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    131 mm
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Seq:
    15
  • Seitenhälse:
    14/23 NS
  • Mittelhals:
    29/32 NS
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.