AuftragsverfolgungKontakt
Spitzkolben mit Normschliff
Spitzkolben mit Normschliff
25 ml, 19/26 NS, 90 mm, 42 mm
Katalognr. 201-1041
Anbieter:   Lenz Laborglas
Spitzkolben mit Normschliff
Katalognr. 201-1041
Anbieter:  Lenz Laborglas
Spitzkolben mit Normschliff
Spitzkolben mit Normschliff
25 ml, 19/26 NS, 90 mm, 42 mm
Preis
24.30 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Normschliff-Hülse und weißem Beschriftungsfeld.
Documents
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    42 mm
  • Hülse:
    19/26 NS
  • Kapazität:
    25 ml
  • Höhe:
    90 mm
  • Seq:
    04